missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

20 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported, VHG™

Codice prodotto. 17952686
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 gal
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17952686

Marca: VHG Labs VHGOIL201GAL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

20 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 20 cSt Mineral Oil Blank
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita 20 cSt Mineral Oil Blank
Shipping Condition Room Temperature
IUPAC Name 20 cSt Mineral Oil Blank
Solvent or Matrix 20 cSt Mineral Oil
Quantità 1 gal
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato