missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
20 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported, VHG™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
0.5 gal
1 gal
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
20 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Metodi | ICP/XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| IUPAC Name | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Solvent or Matrix | 20 cSt Mineral Oil |
| Quantità | 1 gal |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto