Learn More
20 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported, VHG™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
0.5 gal
1 gal
Dimensione della confezione:
500mL
Beschreibung
20 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Metodi | ICP/XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| IUPAC Name | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Solvent or Matrix | 20 cSt Mineral Oil |
| Quantità | 0.5 gal |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur