Learn More
Greiner Bio-One 20 μL Gel-Load Sterile Pipette Tips
Click to view available options
:
Volume: 20 μL
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Non-cytotoxic
- Polypropylene has high breaking strength, dimensionally stable and heat-resistant
- Free of heavy metals
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 20 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Blue |
| Colore rack | Blue |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 8655 |
| Requisiti di stoccaggio | 3°C to 40°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Manipolazione di liquidi |
| Graduato | Yes |
| Materiale | Polipropilene |