Learn More
Heathrow Scientific™ 20-Place Cardboard Slide Trays
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Specifica
Specifica
| Tipo | Slide Storage Tray |
| Capacità vetrino | 20 |
| Colore | Red |
| Compartimenti | 20 |
| Sostegni dispositivo | 20 Slides |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safely Working, Transporting and Short-Term Storing of Slides |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microscope slides |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.4 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 0.9 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.2 in. |
| Vedi altri risultati |