Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci per test in poliossimetilene-nylon, diam. 200 x alt. 45 mm
Codice prodotto. 11705578
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11705578
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.8811400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45 mm and diameter of 200 mm.
  • Telaio in poliossimetilene
  • Superficie esterna del setaccio per test in nylon
  • Diametro: 200mm
  • Altezza interna 45mm
  • Nessuna parte in metallo
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 1400 μm
Tipo Setacci per test
Certificazione/Conformità DIN 4197
Materiale Poliossimetilene
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Mesh Material Nylon