Learn More
Linker Industrietechnik™ 200 Dia. x 45mm Height Plastic Polyoxymethylene Frame Test Sieves
Codice prodotto. 11795608
Click to view available options
Dimensione del poro:
15 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11795608
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.8810015
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 15 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità DIN 4197
Materiale POM
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Mesh Material Nylon