Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci in acciaio inox
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
0.045 mm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
1 mm
100 μm
106 μm
1.12 mm
112 μm
1.18 mm
0.125 mm
1.25 mm
1.4 mm
140 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.7 mm
1.8 mm
180 μm
0.2 mm
2 mm
212 μm
0.25 mm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
0.4 mm
425 μm
0.5 mm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rack in acciaio inox con altezza interna di 50 mm
- Diametro: 200 mm
- Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
- Saldatura in PVC
- Numero di identificazione e certificato di conformità
- Resistente fino a temperature di 70°C
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 180 μm |
| Tipo | Setacci per test |
| Certificazione/Conformità | Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervallo principale in base a ISO 565 (aperture maglie). |
| Materiale | Acciaio inox con saldatura in PVC |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Mesh Material | Acciaio inox |