Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci in acciaio inox
Codice prodotto. 11754399
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
0.045 mm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
1 mm
100 μm
106 μm
1.12 mm
112 μm
1.18 mm
0.125 mm
1.25 mm
1.4 mm
140 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.7 mm
1.8 mm
180 μm
0.2 mm
2 mm
212 μm
0.25 mm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
0.4 mm
425 μm
0.5 mm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 11754399
Brand: Linker Industrietechnik™ 552.050.221062
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have PVC welding and an internal height of 50 mm and diameter of 200 mm.
  • Stainless-steel racks with an internal height of 50 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Stainless-steel test sieve skin
  • PVC welding
  • Identification number and certificate of compliance
  • Resistant up to temperatures of 70°C
Specifications
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 2 mm
Tipo Setacci per analisi
Certificazione/Conformità Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervallo principale in base a ISO 565 (aperture maglie)
Materiale Acciaio inox con saldatura PVC
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per il dimensionamento di aggregati, noci, nocciole, frutta
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Mesh Material Acciaio inox