Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci in acciaio inox
Codice prodotto. 11794419
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
0.045 mm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
1 mm
100 μm
106 μm
1.12 mm
112 μm
1.18 mm
0.125 mm
1.25 mm
1.4 mm
140 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.7 mm
1.8 mm
180 μm
0.2 mm
2 mm
212 μm
0.25 mm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
0.4 mm
425 μm
0.5 mm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11794419
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.221060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have PVC welding and an internal height of 50 mm and diameter of 200 mm.
  • Rack in acciaio inox con altezza interna di 50 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
  • Saldatura in PVC
  • Numero di identificazione e certificato di conformità
  • Resistente fino a temperature di 70°C
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 1.7 mm
Tipo Setacci per test
Certificazione/Conformità Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
Materiale Acciaio inox con saldatura in PVC
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Mesh Material Acciaio inox