Learn More
Fisherbrand™ Spatole medie Chattaway da laboratorio in nichel 200
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Quantità | Conf. da 5 |
| Product Type | Spatola |
| Finitura | Finitura lucida |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni strutturali dove la resistenza alla corrosione è il primo elemento da considerare |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 10 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | 315 °C |
| Materiale | Nichel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |