Learn More
Fisherbrand™ Spatole medie Chattaway da laboratorio in nichel 200
Codice prodotto. 11824593 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11824593
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bright finish, blade at one end flat, and a 45 degree angle at the other end; these spatulas are ideal for use with a wide range of compounds in most laboratory environments.
  • Nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content)
  • Ideal for use with a wide range of compound.Bright finish
  • Blade at one end flat, other end at 45° angle 
  • 'Micro weight' - centre barrel diameter 1.60 mm
  • 'Medium weight' - centre barrel diameter 3.65 mm
  • Long enough to protect user's hands from hot surfaces
Specifica
Quantità Conf. da 5
Product Type Spatola
Finitura Finitura lucida
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni strutturali dove la resistenza alla corrosione è il primo elemento da considerare
Larghezza (sistema metrico) lama 10 mm
Temperatura (sistema metrico) max 315 °C
Materiale Nichel
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm