Learn More
Fisherbrand™ Micro spatole Chattaway da laboratorio in nichel 200
Codice prodotto. 11716447 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11716447
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzate con componenti in nichel 200 di alta qualità, queste spatole sono dotate di ottime proprietà meccaniche e di eccellente resistenza a molti agenti corrosivi.
  • Dispense and transfer samples during weighing
  • Apply micro amounts of adhesive for tacking down specimens, spreading paste and mixing granular samples
  • Flat-ended blade
Specifica
Quantità Conf. da 5
Product Type Spatola
Finitura Finitura lucida
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni strutturali dove la resistenza alla corrosione è il primo elemento da considerare
Larghezza (sistema metrico) lama 4 mm
Temperatura (sistema metrico) max 315 °C
Materiale Nichel
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm