Learn More
Endecotts™ Telaio in ottone con diametro di 200 mm con setacci in acciaio inox con rete metallica intessuta
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
2 mm
355 μm
6.7 mm
850 μm
9.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Brass Frame Test Sieves comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
- Precision frame constructed of Brass (ensures consistent nestability)
- Stainless steel mesh
- Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
- Natural fillet (free flowing of sample)
- Totally sealed (no crevice to lose material)
- Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
- Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
- Serial number (ensures full traceability)
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 9.5 mm |
| Tipo | Setaccio per test |
| Certificazione/Conformità | Requisiti ISO 3310-1 e 2, ASTM, BSI |
| Materiale | Ottone |
| Altezza (sistema metrico) | Full |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per tutti i tipi di campionamento in laboratorio e analisi delle dimensioni delle particelle |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Ottone |
| Mesh Material | Acciaio inox |