Learn More
Endecotts™ Telaio in ottone con diametro di 200 mm con setacci in acciaio inox con rete metallica intessuta
Codice prodotto. 12994265
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
2 mm
355 μm
6.7 mm
850 μm
9.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12994265
Marca: Endecotts™ 200BIW6.70
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Brass Frame Test Sieves comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Brass Frame Test Sieves comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
  • Precision frame constructed of Brass (ensures consistent nestability)
  • Stainless steel mesh
  • Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 6.7 mm
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità Requisiti ISO 3310-1 e 2, ASTM, BSI
Materiale Ottone
Altezza (sistema metrico) Full
Da utilizzare con (applicazione) Per tutti i tipi di campionamento in laboratorio e analisi delle dimensioni delle particelle
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Ottone
Mesh Material Acciaio inox