Learn More
RETSCH 200 mm Diameter ISO Stainless Steel With Wire Gauze Test Sieve
Codice prodotto. 15108968 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
63 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15108968
Marca: RETSCH 60.331.000063
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 63 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Materiale Stainless Steel
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 50mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel