Learn More
Endecotts™ Telaio in acciaio inox con diametro di 200 mm e setacci con rete metallica intessuta
Codice prodotto. 10092184
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
1.18 mm
125 μm
1.4 mm
1.7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
250 μm
300 μm
3.35 mm
425 μm
600 μm
850 μm
900 μm
28 mm
35.5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10092184
Marca: Endecotts™ 200SIW.180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
  • Stainless steel precision frame (ensures consistent nestability)
  • Stainless steel mesh
  • Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 180 μm
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità ISO 3310-1 / BS410
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Acciaio inox