Learn More
Endecotts™ Telaio in acciaio inox con diametro di 200 mm e setacci con rete metallica intessuta
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
1.18 mm
125 μm
1.4 mm
1.7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
250 μm
300 μm
3.35 mm
425 μm
600 μm
850 μm
900 μm
28 mm
35.5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
- Stainless steel precision frame (ensures consistent nestability)
- Stainless steel mesh
- Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
- Natural fillet (free flowing of sample)
- Totally sealed (no crevice to lose material)
- Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
- Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
- Serial number (ensures full traceability)
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 1.7 mm |
| Tipo | Setaccio per test |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310-1 / BS410 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For all types of laboratory sampling and particle size analysis |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Acciaio inox |