Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
100 μm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.40 mm
150 μm
1,70 mm
180 μm
200 μm
212 μm
2.36 mm
250 μm
2,80 mm
300 μm
3,35 mm
355 μm
4 mm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
852 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 150 μm |
| Tipo | Setaccio |
| Certificazione/Conformità | Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Include | Certificato di conformità e scheda di registrazione |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Filo intrecciato |