Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Realizzato in acciaio inox, disponibile in un'ampia varietà di formati. Il setaccio per test in acciaio inox con rete in filo intrecciato Fisherbrand™ ha un diametro di 200 mm.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.51120kg
Codice prodotto. 11557552
  • 54.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
100mm and 200mm diameter test sieves with stainless steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.
Specifica
Specifica
Filo intrecciato
200 mm
125 μm
Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410
Certificato di conformità e scheda di registrazione
Acciaio inox
1 ciascuno
Setaccio
Acciaio inox