Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Realizzato in acciaio inox, disponibile in un'ampia varietà di formati. Il setaccio per test in acciaio inox con rete in filo intrecciato Fisherbrand™ ha un diametro di 200 mm.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.53730kg
Descrizione
100mm and 200mm diameter test sieves with stainless steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.Specifica
Filo intrecciato | |
200 mm | |
600 μm | |
Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410 | |
Certificato di conformità e scheda di registrazione |
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Setaccio | |
Acciaio inox |