Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: Under 10 mm
Codice prodotto. 11904662 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.18 mm
1.40 mm
1.70 mm
2 mm
2.36 mm
2.80 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.60 mm
6.30 mm
6.70 mm
8 mm
9.50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11904662
Marca: RETSCH 60.141.001700
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 1.70 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E 11
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 300
Altezza (sistema metrico) 25.4mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 203.2 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel