Läs mer
Läs mer
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Handla allt Retsch Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Förpackningsstorlek:
Pezzo
Specifikationer
Specifikationer
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 450 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 300 |
| Altezza (sistema metrico) | 25.4mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 203.2 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering