Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate
Codice prodotto. 10701053 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
100 mm
106 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10701053
Marca: RETSCH 60.150.125000
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 125 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E 11
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 200 Tap
Altezza (sistema metrico) 50.8mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 203.2 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel