Learn More
Fisherbrand™ 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Codice prodotto. 10467771 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
63 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10467771
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These Stainless Steel test sieves have an internal height of 25mm and diameter of 200mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
  • Stainless Steel frame with wire gauze
  • Diameter: 200mm
  • Height: 25mm
  • ISO 3310/1
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 63 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 300
Altezza (sistema metrico) 50.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 203.2 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel