Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
710 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made with only the highest quality materials, available in diameter sizes of 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 or 450mm as well as in 3, 8, 12 or 18 inches.
- Precision frame (ensures consistent nestability)
- Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
- Natural fillet (free flowing of sample)
- Totally sealed (no crevice to lose material)
- Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
- Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
- Serial number (ensures full traceability)
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 710 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 300 |
| Altezza (sistema metrico) | 50.8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 203.2 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido