Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10 mm
Codice prodotto. 10370332 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.40 mm
1.60 mm
1.70 mm
1.80 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.50 mm
2.80 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.50 mm
4.75 mm
5 mm
5.60 mm
6.30 mm
6.70 mm
7.10 mm
8 mm
9 mm
9.50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10370332
Marca: RETSCH 60.149.001250
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 1.25 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 300
Altezza (sistema metrico) 50.8mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 203.2 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel