Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve Set, ASTM Certificate
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh
325 mesh, 230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 325 mesh, 230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ASTM E 11 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 200 Tap |
| Include | Certificate indicating Compliance, 8 test sieves (325 mesh, 230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh) and collecting pan |
| Altezza (sistema metrico) | 50.8mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 203.2 mm |
| Vedi altri risultati |