Learn More
RETSCH 203mm Diameter Stainless Steel Test Sieve with Electroformed Sheet
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
10 μm
16 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 10 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/3 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Air Jet Sieving Machine AS 200 jet |
| Altezza (sistema metrico) | 25mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 203 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |