Learn More
RETSCH 203mm Diameter Stainless Steel Test Sieve with Electroformed Sheet
Codice prodotto. p-8003353 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
10 μm
16 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11974412
Marca: RETSCH 60.142.000016
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 16 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/3
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Air Jet Sieving Machine AS 200 jet
Altezza (sistema metrico) 25mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 203 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel