Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Lacquered
Clear Lacquered
Gold Lacquered
Green Lacquered
Plain
Red Lacquered
Tipo:
Center Hole Crimp Cap
Center Tear-off Crimp Cap
Complete Tear-off Crimp Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Colore | Green Lacquered |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 100 |
| Tipo | Center Hole Crimp Cap |
| Dimensione chiusura | ND20 |