Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap
Codice prodotto. 15440130 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Lacquered
Clear Lacquered
Gold Lacquered
Green Lacquered
Plain
Red Lacquered
Tipo:
Center Hole Crimp Cap
Center Tear-off Crimp Cap
Complete Tear-off Crimp Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 15440130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red Lacquered
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Aluminum
Quantità 100
Tipo Center Tear-off Crimp Cap
Dimensione chiusura ND20