Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 5mm Center hole, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, Transparent, Gold
Blue, Gray, Gold
Dark Gray, Gold
Gray, Gold
Silver, White, Gold
Material (Liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE)
Silicone/Aluminum
Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE) |
| Colore | Blue, Gray, Gold |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Steel |
| Setto | Pharma-Fix-Septa |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Tipo | Crimp Cap |