Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 8mm Center hole, assembled septum
Codice prodotto. 11798246 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, White, Gold
Black, Gold Lacquered
Blue, Gray, Gold
Blue, White, Gold
Cream, Red, Gold Lacquered
Dark Gray, Gold
Gold, Blue Transparent, Transparent
Gray, Gold
Gray, Red, Gold Lacquered
Material (Liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Viton 1A
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11798246
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 20mm
  • Closure
  • Magnetic
  • Cap
  • Gold
  • 8mm center hole
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Butyl
Colore Blue, Gray, Gold
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Steel
Setto Pharma-Fix-Septa
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Tipo Crimp Cap