Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 8mm Center hole, assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, White, Gold
Black, Gold Lacquered
Blue, Gray, Gold
Blue, White, Gold
Cream, Red, Gold Lacquered
Dark Gray, Gold
Gold, Blue Transparent, Transparent
Gray, Gold
Gray, Red, Gold Lacquered
Material (Liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Viton 1A
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Blue, White, Gold |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | SPME |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Tipo | Crimp Cap |