Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Red, Magnetic Bimetal Cap, 8mm Center hole, Assembled septum
Codice prodotto. 11368641 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, White, Red
Blue Transparent, Transparent, Red
Gray, Red
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11368641
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 20mm
  • Closure
  • Magnetic
  • Bi-Metal Cap
  • Red
  • 8mm center hole
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Beige, White, Red
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Bi-metal
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 3.2 mm
Tipo Crimp Cap