Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Red, Magnetic Bimetal Cap, 8mm Center hole, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, White, Red
Blue Transparent, Transparent, Red
Gray, Red
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Butyl |
| Colore | Gray, Red |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Bi-metal |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Tipo | Crimp Cap |