Learn More
Fisherbrand™ Setto assemblato con capsula a crimpare 20 mm, tappo argento in alluminio, foro centrale 10 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, White
Bianco, Blu trasparente, Liscio
Blue, White
Dark Gray
Grigio, Rosso, Liscio
Red-Orange, Transparent
Silver, Blue, Gray
Silver, White
Material (Liner):
Butile, PTFE
Butyl
Natural Rubber/TEF
PTFE/Butyl
Silicone/Aluminum
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.5 mm
3 mm
3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/Aluminum |
| Colore | Silver, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Tipo | Crimp Cap |