Learn More
Fisherbrand™ Setto assemblato con capsula a crimpare 20 mm, tappo argento in alluminio, foro centrale 10 mm
I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione.
192.00€ - 925.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Da utilizzare con (applicazione) | Headspace |
Tipo | Crimp Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11778246
|
Fisherbrand™
|
PTFE/Butyl | Silver, Blue, Gray | 3 mm |
697.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11742458
|
Fisherbrand™
|
Butile, PTFE | Grigio, Rosso, Liscio | 3 mm |
423.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11891653
|
Fisherbrand™
|
Silicone/Aluminum | Silver, White | 3 mm |
835.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11590505
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Beige, White | 3.2 mm |
925.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11793127
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bianco, Blu trasparente, Liscio | 3 mm |
601.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11845030
|
Fisherbrand™
|
Butyl | Dark Gray | 3 mm |
192.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11884011
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Blue, White | 1.5 mm |
875.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12616775
|
Fisherbrand™
|
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent | 1.3 mm |
288.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 20 mm
- Chiusura combinata
- Alluminio
- Tappo li>Foro centrale
Specifica
20 mm | |
Aluminum | |
Headspace | |
Crimp Cap |