Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Codice prodotto. 11825030 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Colore:
Blue Transparent, White
Blue, Gray
Dark Gray
Gray
Spessore (sistema metrico):
3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11825030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Butyl
Colore Blue, Gray
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Aluminum
Setto Pharma-Fix-Septa
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Tipo Crimp Cap