Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Complete Tear-Off Cap, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White
Blue, Gray
Dark Gray
Gray
Silver, White
Material (Liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silicone/Aluminum
Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- 20mm
- aluminum Cap
- Combination Seal
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/Aluminum |
| Colore | Silver, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Tipo | Crimp Cap |