Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Pressure release cap), Assembled septum
Codice prodotto. 11835030 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, White
Blue Transparent, White
Blue, Gray
Dark Gray
Silver, Gray
Silver, White
Material (Liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silicone/Aluminum
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11835030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pressure release seals (Aluminum-PR) are designed to open when internal pressure exceeds 3.0±0.5bar.
  • 20mm
  • Combination Seal
  • aluminum
  • Headspace Cap
  • Center hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Butyl
Colore Dark Gray
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Tipo Crimp Cap