Learn More
Thermo Scientific™ Fiale con spazio di testa da 20 mm e tappi
Codice prodotto. 10141442
Click to view available options
Colore:
Amber
Ambra
Black
Black, Gray
Blue
Blue, Red
Blue, Silver
Clear
Clear, Blue Translucent, Gold
Clear, Blue Translucent, Silver
Clear, Gray, Silver
Gray
Gray, Red
Gray, Red, Silver
Gray, Silver
Natural
Red
Red, Blue
Red, Natural
Red, Silver
Silver
Silver, Tan, White
Tan, White
Tan, White, Silver
Trasparente
White
Tipo:
20 mm Headspace Crimp Vial
20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit
22 mm Headspace Crimp Vial
Cap with Blue Chlorobutyl/PTFE Seal
Compsosite Magnetic Crimp Cap
Crimp Cap
Headspace Vial
Magnetic Crimp Cap
Pressure Release Crimp Cap
Septum
Diametro (sistema metrico) interno:
18 mm
20 mm
22 mm
22.5 mm
23 mm
30 mm
Materiale:
Alluminio
Alluminio (tappo), PTFE, Aluminum
Aluminum
Aluminum, Tinplate
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Butile
Butyl
Butyl, PTFE
Chlorobutyl
Chlorobutyl, PTFE, Aluminum
Glass
Gomma
PTFE, Butyl Rubber, Aluminum
PTFE, Butyl Rubber, Aluminum-PR
PTFE, Rubber
PTFE, Rubber, Aluminum
PTFE, Rubber, Aluminum-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, Alluminio
PTFE, Silicone, Aluminum
PTFE, Silicone, Aluminum, Tinplate
PTFE, Silicone, Aluminum-PR
PTFE, Silicone, Tinplate
PTFE, Silicone, Tinplate, Aluminum
Polietilene
Silicone, Aluminum
Silicone, PTFE
Tinplate
Vetro
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 2000
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 10141442
Marca: Thermo Scientific™ C402040
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per risparmiare tempo e ridurre il rischio di contaminazioni. Questi pratici kit offrono quantità corrispondenti di fiale con spazio di testa da 20 mm.
I kit convenienza di fiale trasparenti con collo a fascetta e spazio di testa Thermo Scientific™ da 20 mm (non assemblati) consentono di risparmiare tempo e di ridurre il rischio di contaminazione durante la preparazione dei campioni. Ciascun kit comprende pari quantità di fiale e tappi con setti preassemblati. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choose septa materials to meet your needs.
  • Gray Butyl Stoppers are an economical septum for lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
  • Gray PTFE/Red Rubber Septa are an economical choice where a PTFE barrier is desired.
  • PTFE/White Silicone PurePack Septa for general volatiles analysis.
  • Gray PTFE/Molded Black Butyl Septa offer a more positive seal against loss of fixed gases.
  • PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reduces background from extractables or outgassing of volatile contaminants.
  • The Black Rubber septum is an economical choice for applications where reduced levels of vapor penetration are desired.
Unassembled convenience kits
National and Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits save time during sample preparation and include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa for added convenience.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septum for 20mm Crimp Caps
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm
Colore Black
Materiale Gomma
Tipo di chiusura Septum Only
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 3.0 mm
Tipo Septum
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.