Learn More
Thermo Scientific™ Fiale con spazio di testa da 20 mm e tappi
Descrizione
I kit convenienza di fiale trasparenti con collo a fascetta e spazio di testa Thermo Scientific™ da 20 mm (non assemblati) consentono di risparmiare tempo e di ridurre il rischio di contaminazione durante la preparazione dei campioni. Ciascun kit comprende pari quantità di fiale e tappi con setti preassemblati. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Ordering Information:
Order caps separately.
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Silver |
| Descrizione | 20mm Crimp Cap, 9.5mm hole |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 20 mm |
| Colore | Blue, Silver |
| Materiale | PTFE, Silicone, Aluminum |
| Setto | Natural PTFE/Blue Silicone |
| Materiale chiusura | Alluminio |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Quantità | 100 |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.