Learn More
Thermo Scientific™ Fiale con spazio di testa da 20 mm e tappi
Codice prodotto. 13456946
Click to view available options
Colore:
Amber
Ambra
Black
Black, Gray
Blue
Blue, Red
Blue, Silver
Clear
Clear, Blue Translucent, Gold
Clear, Blue Translucent, Silver
Clear, Gray, Silver
Gray
Gray, Red
Gray, Red, Silver
Gray, Silver
Natural
Red
Red, Blue
Red, Natural
Red, Silver
Silver
Silver, Tan, White
Tan, White
Tan, White, Silver
Trasparente
White
Tipo:
20 mm Headspace Crimp Vial
20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit
22 mm Headspace Crimp Vial
Cap with Blue Chlorobutyl/PTFE Seal
Compsosite Magnetic Crimp Cap
Crimp Cap
Headspace Vial
Magnetic Crimp Cap
Pressure Release Crimp Cap
Septum
Diametro (sistema metrico) interno:
18 mm
20 mm
22 mm
22.5 mm
23 mm
30 mm
Materiale:
Alluminio
Alluminio (tappo), PTFE, Aluminum
Aluminum
Aluminum, Tinplate
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Butile
Butyl
Butyl, PTFE
Chlorobutyl
Chlorobutyl, PTFE, Aluminum
Glass
Gomma
PTFE, Butyl Rubber, Aluminum
PTFE, Butyl Rubber, Aluminum-PR
PTFE, Rubber
PTFE, Rubber, Aluminum
PTFE, Rubber, Aluminum-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, Alluminio
PTFE, Silicone, Aluminum
PTFE, Silicone, Aluminum, Tinplate
PTFE, Silicone, Aluminum-PR
PTFE, Silicone, Tinplate
PTFE, Silicone, Tinplate, Aluminum
Polietilene
Silicone, Aluminum
Silicone, PTFE
Tinplate
Vetro
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 2000
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 13456946
Marca: Thermo Scientific™ 60180741
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per risparmiare tempo e ridurre il rischio di contaminazioni. Questi pratici kit offrono quantità corrispondenti di fiale con spazio di testa da 20 mm.
I kit convenienza di fiale trasparenti con collo a fascetta e spazio di testa Thermo Scientific™ da 20 mm (non assemblati) consentono di risparmiare tempo e di ridurre il rischio di contaminazione durante la preparazione dei campioni. Ciascun kit comprende pari quantità di fiale e tappi con setti preassemblati. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Type 1 borosilicate glass
  • Clear glass vials with 20mm crimp seal finish are designed to fit most headspace autosamplers
  • Flat bottom vials maximize heating efficiency when used with bottom
  • Round bottom vials are more easily handled by robotic arms that lift the vial from the tray
  • Round bottom vials distribute the internal pressure created at high temperatures across the glass surface
  • Beveled edge finish features a sturdy rim that presses into the septum for a more effective seal
Compatibility
  • Flat bottom vials feature a longer neck for fit with Carlo Erba™ and Agilent™ units
  • Round bottom vials are designed for Perkin Elmer™, Tekmar™ and Varian™ units
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 20mL; Clear; Crimp top vial
Diametro (sistema metrico) apertura 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 22.5 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 22.5 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 21 mL
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 21 mL
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Quantità 1000
Tipo 20 mm Headspace Crimp Vial
Dimensione chiusura 20 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 20 mL
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.