missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ 20nm Colloidal Gold Nanoparticles 10OD

Codice prodotto. 18010674 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18010674

Marca: Novus Biologicals™ 32100010

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ultra high quality with narrow size distribution and uniform shape

20 nm colloidal gold is an aqueous suspension of spherical metallic nanoparticles manufactured to the highest standard to ensure:

  • Uniform spherical shape
  • Narrow size distribution: 20 nm ± 2 nm, <10% CV
  • Ultra high quality
  • Batch-to-batch consistency
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 10 mL
Content And Storage 4°C Do not freeze.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato