Learn More
KGW Isotherm™ 21000mL Large Insulating Dewar Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
21 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 280mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage and transport of temperature sensitive goods e.g. dry ice ( CO2 ) |
| Altezza interno (sistema metrico) | 480mm |
| Altezza (sistema metrico) | 615mm |
| Include | Quick release clamp |
| Capacità (sistema metrico) | 21 L |
| Diametro (sistema metrico) interno | 250 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |