Learn More
uvex 2112 Xtra-Fit Disposable Ear Plugs
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
Polybag
Refill Box
Pairs per Package:
100
200
250
Dimensione della confezione:
100 paia
200 paia
250 paia
Descrizione
- Ergonomically, pre-shaped disposable earplugs
- Slowly expand to adapt to the size and shape of the ear canal
- Minimized leakage for optimal protection
- Suitable for larger ear canals
- Available in hygienic polybags, or refill bags
Specifica
Specifica
| Colore | Orange |
| ANSI S3.1974 | No |
| Size | Large |
| Modello | 2112 Xtra-Fit |
| Tipo di imballaggio | Polybag |
| Pairs per Package | 100 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 36 dB |
| Corded | Uncorded |
| Plug Shape | Ovale |
| Product Type | Ear Plugs |
| Vedi altri risultati |