Learn More
HUBER Insulated Stainless Steel Bath 212B, 12 L
Codice prodotto. 10692415
Click to view available options
Modello:
212 B
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10692415
Marca: HUBER 6684
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Insulated bath
Insulated stainless steel bath 212B, 12L
Specifica
Capacità (sistema metrico) 12 L
Gamma di temperatura 200°C
Modello 212 B