Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 4.3mm Center hole, 22 x 9.1mm, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, Transparent
Gray, Red, Transparent
Red-Orange, Transparent
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Butyl |
| Colore | Gray, Red, Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 22 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Pre-intagliato | No |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Durezza | 55° Shore A |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Tipo | Snap Cap |